Learn More
Ácido (1R,3S)-N-BOC-1-aminociclopentano-3-carboxílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10374352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374352 1 g Frasco de vidrio 1 g
10222712 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374352 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 361830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261165-05-3 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261165-05-3
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.27
Número MDL MFCD01320857
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Sinónimo 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
Nombre IUPAC Ácido (1S,3R)-3-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Punto de fusión 111.8°C
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo o fragmentos