Learn More
(1R,3S)-Ácido Campfórico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-Camphoric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1049 |
| Cantidad | 1 g |