Learn More
Ácido (1R,3S)-(+)-canfórico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466316 500 g 500 g
11446316 25 g 25 g
11456316 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23106.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-83-4
Fórmula molecular C10H14O4-2
Peso molecular (g/mol) 198.218
Número MDL MFCD00001375
Clave InChI LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Sinónimo d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
Nombre IUPAC (1R,3S)-1,2,2-trimetilciclopentano-1,3-dicarboxilato
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 500 g
Rotación óptica +46° (c=1 in Methanol)
Beilstein 2050204
Índice Merck 141733
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza ≥98%