Learn More
(1R,3S,5S)-3-(2-Hidroxi-2,2-di(tiofeno-2-il)acetoxi)-8,8-dimetil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromuro, TRC
Código de producto. 30138640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138640 250 mg 250 miligramos
30135300 25 mg 25 miligramos
30007266 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941715250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136310-95-7
Fórmula molecular C19 H22 N O3 S2 . Br
Peso molecular (g/mol) 456.42
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, (3-endo)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, endo-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide (1:1), (3-endo)-, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp C (EP)
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8,8-dimetil-8-azoniabiciclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl] 2-hidroxi-2,2-ditiofeno-2-ilacetato; bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1C=C2)OC(=O)C(O)(c3cccs3)c4cccs4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22NO3S2.BrH/c1-20(2)13-7-8-14(20)12-15(11-13)23-18(21)19(22,16-5-3-9-24-16)17-6-4-10-25-17;/h3-10,13-15,22H,11-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.0224
Porcentaje de pureza >95%