Learn More
(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603605 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603605 5 g Frasco de vidrio 5 g
10557254 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10182764 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603605 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60410-16-4
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Número MDL MFCD00078933
Clave InChI IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo 1s,4r-cis-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, 1r,3s-+-cis-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, acetic acid 1r,4s-4-hydroxy-cyclopent-2-enyl ester, 1r,3s-+-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1s,4r-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,3s-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1r,4s-cis-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate, 5beta-acetoxycyclopentene-3beta-ol
PubChem CID 10154103
Nombre IUPAC [(1R,4S)-4-hidroxiciclopent-2-en-1-il] acetato
SMILES CC(=O)OC1CC(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 3S)-(+)-4-Cyclopentene-1, 3-diol 1-acetate
Nombre de nota stabilzed
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica +67° to +69° (20°C, 589nm) ((c=2.3 in chloroform))
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión