Learn More
Ácido (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)ciclopentanecarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409515 1 g 1 g
15419515 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52022.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 161660-94-2 | Molecular Formula: C11H18NO4 | Molecular Weight: 228.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161660-94-2
Fórmula molecular C11H18NO4
Peso molecular (g/mol) 228.27
Número MDL MFCD01320858,MFCD01320857
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Sinónimo 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 95%