Learn More
Clorhidrato de (1R,3S)-3-aminociclopentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-3-Aminocyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 1279032-31-3 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-3-Aminocyclopentan-1-ol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-1-2-5(7)3-4;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1CC[C@@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,3S)-3-aminociclopentanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0607 |