Learn More
Ácido (1R,3S)-(-)-3-aminociclopentanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499595 1 g 1 g
15409605 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52122.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido (1R,3S)-(-)-3-Aminociclopentanocarboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71830-08-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00211289
Clave InChI MLLSSTJTARJLHK-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1r,3s, 1r,3s---3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, pubchem18731, 1r,3s---3-amino-cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1502035
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S)-(-)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%