Learn More
[(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purin-9-il]ciclopentil]metanol, Mikromol™
Descripción
[(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purin-9-il]ciclopentil]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol |
| CAS | 208762-35-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol, Cyclopentanemethanol, 3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1R,3S)-, (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, Abacavir Sulfate Imp. E (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h7-10,21H,1-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4CC[C@@H](CO)C4)c3n1 |
| Nombre IUPAC | [(1R,3S)-3-[2-amino-6-(ciclopropilamino)purin-9-il]ciclopentil]metanol |
| Mostrar más |