Learn More
(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]ciclopentanometanol, TRC
Código de producto. 30137767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137767 50 mg 50 miligramos
17959619 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60379550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208762-35-0
Fórmula molecular C14 H20 N6 O
Peso molecular (g/mol) 288.35
Sinónimo [(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol, Cyclopentanemethanol, 3-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1R,3S)-, (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, Abacavir Sulfate Imp. E (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp E (EP)
Nombre IUPAC [(1R,3S)-3-[2-amino-6-(ciclopropilamino)purina-9-il]ciclopentilometanol
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4CC[C@@H](CO)C4)c3n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
Nombres de analitos o componentes (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h7-10,21H,1-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1699