Learn More
(1R,3S)-3-(2,2-Dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxamide |
| CAS | 1932106-37-0 |
| Fórmula molecular | C8H11Cl2NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11Cl2NO/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H2,11,12)/t4-,6+/m1/s1 |
| SMILES | Cl/C(Cl)=C\[C@@H]1[C@@H](C(N)=O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0218 |