Learn More
Ácido (1R,3S)-3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 104531-15-9 |
| Fórmula molecular | C9H10ClF3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, [1R-[1α,3β(Z)]]-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1C(C1(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.03 |