Learn More
Éster metílico del ácido (1R,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 171596-44-4 |
| Fórmula molecular | C20H18N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tadalafil Impurity 31 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC2=C([C@H](N1)C3=CC4=C(C=C3)OCO4)NC5=CC=CC=C25 |
| Nombre IUPAC | (1R,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1267 |