Learn More
Ácido (1R,3R)-N-BOC-1-aminociclopentano-3-carboxílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10068911 500 mg 500 miligramos
10763983 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10068911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362395000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 489446-85-7 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489446-85-7
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.27
Número MDL MFCD02259727
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-HTQZYQBOSA-N
Sinónimo 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-+-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3r-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonylamino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1512527
Nombre IUPAC Ácido (1R,3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Punto de fusión 117.3°C
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo