Learn More
(1R,3R)-metil 1-(benzo[d][1,3]dioxol 5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-piridor[3,4-b]indol-3-carboxilato hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30428537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428537 5 g 5 g
30412301 10 g 10 g
30419377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2395905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171752-68-4
Fórmula molecular C20H19ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 386.83
Sinónimo Tadalafil Impurity 1 HCl
Nombre IUPAC metilo (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1)c4ccc5OCOc5c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3R)-Methyl 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N2O4.ClH/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16;/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3;1H/t15-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1033