Learn More
(1R,3R)-Metil-1,2,3,4-tetrahidro-1-(3,4-metilendioxifenil)-9H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3R)-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| CAS | 171596-41-1 |
| Fórmula molecular | C20H18N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1)c4ccc5OCOc5c4 |
| Nombre IUPAC | metilo (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 350.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1267 |