Learn More
1R,3R,AlphaR-Deltametrina, TRC
Código de producto. 30012362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012362 10 mg 10 miligramos
30003293 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23076010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55700-99-7
Fórmula molecular C22H19Br2NO3
Peso molecular (g/mol) 505.2
Sinónimo [1R-[1α(R*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC 156A, RU 23938
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1R,3R,aR-Deltamethrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.973
Porcentaje de pureza >95%