Learn More
(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina, Mikromol™
Descripción
(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine |
| CAS | 76272-56-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonan-3-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP), Granisetron Imp. E (EP), Granisetron USP Related Compound E, Granisetron USP RC E, (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]-nonan-3-amine, endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonane, Granisetron Related Compound E, Granisetron Hydrochloride Impurity E, Granisetron Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7-,8+,9- |
| SMILES | CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina |
| Mostrar más |