Learn More
Acetato de (1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina, Mikromol™
Descripción
Acetato de (1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| CAS | 2724762-78-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 . C2 H4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3-endo)-9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate (1:1), (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP) as Acetate, Granisetron Hydrochloride Related Compound E (USP) as Acetate Salt, Granisetron Related Compound E as Acetate, Granisetron Hydrochloride Impurity E as Acetate, Granisetron Impurity E as Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-; |
| SMILES | CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético;(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?