Learn More
Acetato de (1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina, Mikromol™
Código de producto. 17942016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17942016 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942016 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de (1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate
CAS 2724762-78-9
Nombres de analitos o componentes (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H18 N2 . C2 H4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3-endo)-9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate (1:1), (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP) as Acetate, Granisetron Hydrochloride Related Compound E (USP) as Acetate Salt, Granisetron Related Compound E as Acetate, Granisetron Hydrochloride Impurity E as Acetate, Granisetron Impurity E as Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-;
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2.CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido acético;(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-amina
Peso molecular (g/mol) 214.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1681 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.