Learn More
Bromuro de (1R,3r,5S,8r)-8-metil-8-(1-metiletil)-3-[(2-fenilpropenoil)oxi]-8-azoniabiciclo[3.2.1]octano (bromuro de apoipratropio), Mikromol™
Descripción
Bromuro de (1R,3r,5S,8r)-8-metil-8-(1-metiletil)-3-[(2-fenilpropenoil)oxi]-8-azoniabiciclo[3.2.1]octano (bromuro de apoipratropio)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | apo-Ipratropium bromide |
| CAS | 60018-35-1 |
| Nombres de analitos o componentes | apo-Ipratropium bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 N O2 . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-, bromide (1:1), (3-endo,8-syn)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propenyl)oxy]-, bromide, (3-endo,8-syn)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8-methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propenyl)oxy]-, bromide, (endo,syn)-, Apo-ipratropium bromide, Ipratropium Bromide Impurity F as Bromide, Ipratropium Impurity F as Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21+; |
| SMILES | [Br-].CC(C)[N@@+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilprop-2-enoato de [(1S,5R)-8-metil-8-propan-2-il-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo];bromuro |
| Mostrar más |