Learn More
(1R,3r,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-ol (tropina), Mikromol™
Descripción
(1R,3r,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-ol (tropina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropine |
| CAS | 120-29-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tropine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+ |
| SMILES | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2 |
| Nombre IUPAC | (1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Mostrar más |