Learn More
Clorhidrato de hidroxidifenilacetato de (1R,3r,5S)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-ilo, Mikromol™
Código de producto. 30050245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050245 25 mg 25 miligramos
30049967 100 mg 100 miligramos
30460551 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050245 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1266.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de hidroxidifenilacetato de (1R,3r,5S)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride
CAS 63516-30-3
Nombres de analitos o componentes (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl Hydroxydiphenylacetate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H23 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trospium Chloride Imp. B (EP), Trospium Chloride USP Related Compound B, Trospium Chloride USP RC B, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, (3-endo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-, Trospium Related Compound B as Hydrochloride, Trospium Chloride Impurity B as Hydrochloride, Trospium Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
SMILES Cl.OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-hidroxi-2,2-difenilacetato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 373.87
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1445 g/mol