Learn More
Cloruro de (1R,3r,5S)-3-hidroxiespiro[8-azoniabiciclo[3.2.1]octano-8,1'-pirrolidinio] Mikromol™
Código de producto. 30461217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461217 4 x 25 mg 100 miligramos
30050431 100 mg 100 miligramos
30051929 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461217 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1266.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de (1R,3r,5S)-3-hidroxiespiro[8-azoniabiciclo[3.2.1]octano-8,1'-pirrolidinio] Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoniaspironortropanol chloride
CAS 3464-71-9
Nombres de analitos o componentes Azoniaspironortropanol chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H20 N O . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trospium Chloride Imp. C (EP), Trospium Chloride USP Related Compound C, Trospium Chloride USP RC C, 3-hydroxy-Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, 3alpha-Hydroxynortropane-8-spiro-1'-pyrrolidinium chloride, (1alpha,3beta,5alpha)-3-Hydroxy-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (1:1), (1R,3r,5S)-3-hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], Trospium Imp. C, Trospium RC C (USP), Azoniaspironortropanol chloride, Trospium Related Compound C as Chloride, Trospium Chloride Impurity C as Chloride, Trospium Impurity C as Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20NO.ClH/c13-11-7-9-3-4-10(8-11)12(9)5-1-2-6-12;/h9-11,13H,1-8H2;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+;
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3
Nombre IUPAC cloruro de (1S,5R)-espiro[8-azoniabiciclo[3.2.1]octano-8,1'-azolidin-1-io]-3-ol
Peso molecular (g/mol) 217.74
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1233 g/mol