Learn More
(1R,3R,4R)-(-)-3,5-Dinitrobenzoato de mentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3R,4R)-(-)-3,5-Dinitrobenzoate Menthol |
| CAS | 1195710-85-0 |
| Fórmula molecular | C32 H36 O8 Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H36O8Si/c1-20-17-27(33)39-25-18-21(15-16-24(20)25)38-31-30(36)29(35)28(34)26(40-31)19-37-41(32(2,3)4,22-11-7-5-8-12-22)23-13-9-6-10-14-23/h5-18,26,28-31,34-36H,19H2,1-4H3/t26?,28-,29?,30?,31+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(CO[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)C(C)(C)C)[C@H](O)C(O)C3O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-[(2S,5R)-6-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 576.709 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 576.218 |