Learn More
(1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carbo, TRC
Código de producto. 30343419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30343419 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30343419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1999905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 474668-76-3
Fórmula molecular C19H16N2O4 . HCl
Cantidad 5 mg
Sinónimo (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Monohydrochloride, Tadalafil Acid Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16N2O4.ClH/c22-19(23)14-8-12-11-3-1-2-4-13(11)20-18(12)17(21-14)10-5-6-15-16(7-10)25-9-24-15;/h1-7,14,17,20-21H,8-9H2,(H,22,23);1H/t14-,17-;/m1./s1
SMILES OC([C@H]1CC(C2=CC=CC=C2N3)=C3[C@@H](C4=CC=C5C(OCO5)=C4)N1)=O.Cl
Nombre IUPAC ácido (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 372.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0877
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.