Learn More
(1R)-3-endo-aminoborneol, TRC
Código de producto. 30326271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326271 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30326271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62257025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-3-endo-Aminoborneol
CAS 29900-93-4
Fórmula molecular C10H19NO
Cantidad 25 mg
Sinónimo endo-3-Amino-d-borneol, (+)-endo-2-Hydroxy-endo-3-aminobornane, (1R)-3-endo-Amino-2-endo-bornanol, [1R-(endo,endo)]-3-Amino-1,7,7-trimethylbiicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R,2R,3S,4S)-3-Amino-2-bornanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,12H,4-5,11H2,1-3H3/t6?,7-,8+,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)[C@H](O)[C@H]2N
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 169.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1467