Learn More
(1R,2S)-VU0155041, MedChemExpress
Código de producto. 16456058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456058 10 mg 10 miligramos
16423426 25 mg 25 miligramos
16418667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14417A
MedChemExpress (1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
(1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S)-VU0155041
Forma física Solid
CAS 1263273-14-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15Cl2NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (158.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@H](C(NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CCCC1)O
Peso molecular (g/mol) 316.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.18
Porcentaje de pureza 98.0%