Learn More
Sulfato de (1R,2S)-rel-2-fenilciclopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tranylcypromine Sulfate |
| CAS | 13492-01-8 |
| Fórmula molecular | 2 C9 H11 N . H2 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanamine','2-phenyl-','(1R,2S)-rel-','sulfate (2:1), Cyclopropanamine','2-phenyl-','trans-(±)-','sulfate (2:1), Cyclopropylamine','2-phenyl-','sulfate (2:1)','trans-(±)- (8CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','trans-','sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-fenilciclopropan-1-amina; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 364.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1457 |