Learn More
Ácido (1R,2S)-rel-1,2-ciclopentanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-rel-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1461-96-7 |
| Fórmula molecular | C7H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+ |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,2S)-ciclopentano-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0579 |