Learn More
(1R,2S)-rel-1,2-Ciclohexanedimetanol, TRC
Código de producto. 30366445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366445 10 g -
30360478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98705010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15753-50-1
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo cis-1,2-cyclohexanedimethanol, (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol, (cis-2-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol, 1,2-cis-Cyclohexanedimethanol, cis-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, cis-1,2-Cyclohexanedimethanol, cis-[2-(Hydroxymethyl)cyclohexane]methanol
Nombre IUPAC [(1R,2S)-2-(hidroximetil)ciclohexil]metanol
SMILES OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115