Learn More
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793003 1 g Frasco de vidrio 1 g
10078611 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297530010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136030-00-7
Fórmula molecular C9H12NO
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00216656,MFCD01318239
Clave InChI LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Sinónimo 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 2725045
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-aminio
SMILES [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 121°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +44.5° (20°C c=1,methanol)
Rotación específica + 44.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.