Learn More
(1R, 2S, 5S)-2-amino edoxabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban |
| CAS | 480450-71-3 |
| Fórmula molecular | C17 H27 N5 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27N5O2S/c1-21(2)17(24)10-4-5-11(18)13(8-10)19-15(23)16-20-12-6-7-22(3)9-14(12)25-16/h10-11,13H,4-9,18H2,1-3H3,(H,19,23)/t10-,11-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](N)[C@@H](C1)NC(=O)c2nc3CCN(C)Cc3s2 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilcarbamoil)ciclohexil]-5-metil-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 365.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.189 |