Learn More
(1R,2S,5R)-(-)-mentil (S)-p-toluenosulfinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915751 1 g Frasco de vidrio 1 g
11925751 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1517-82-4 | C17H26O2S | 294.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1517-82-4
Fórmula molecular C17H26O2S
Peso molecular (g/mol) 294.46
Clave InChI NQICGNSARVCSGJ-DSRNLFJRSA-N
Sinónimo 1r,2s,5r---menthyl s-p-toluenesulfinate, 4-methylbenzenesulfinic acid 1r,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 101348873
Nombre IUPAC [(1R,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexil] 4-metilbencenosulfinato
SMILES CC1CCC(C(C1)OS(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 2S, 5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulfinate
Punto de fusión 102.0°C to 104.0°C
Color Marrón a amarillo o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica −190° to −204° (20°C, 589nm) (c=2, acetone)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución