Learn More
(1R,2S,5R)-(-)-Mentol, TRC
Código de producto. 30137738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137738 250 g 250 g
30133095 5 g 5 g
17904785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM218875250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-51-5
Fórmula molecular C10 H20 O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Sinónimo Levomenthol, (-)-Menthol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]-, Menthol, (1R,3R,4S)-(-)- (8CI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (-)-(1R,3R,4S)-Menthol, (-)-Menthyl alcohol, (-)-trans-p-Menthan-cis-3-ol, (1R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, (R)-(-)-Menthol, 1R-Menthol, A 10474, FEMA 2665, Hakkano, L-Menthol, L-Mentholum, Minclea, NSC 62788, l-(-)-Menthol, l-Menthol
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Menthol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514
Porcentaje de pureza >95%