Learn More
(1R,2S,5R)-mentol-hidroxi-[1,3]-oxatiolano-carboxilato (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| CAS | 147126-62-3 |
| Fórmula molecular | C14 H24 O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2R,5R)- (9CI, ACI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate (ACI), 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1α(2R*,5R*),2β,5α]]- (ZCI), (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate, (2R,5R)-((1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl) 5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O4S/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)17-13(16)14-18-12(15)7-19-14/h8-12,14-15H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-,12-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](O)CS2 |
| Nombre IUPAC | (2R,5R)-5-hidroxi-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 288.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1395 |