Learn More
(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromociclododecano, TRC
Código de producto. 30407386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407386 5 mg
30404424 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2941055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134237-51-7
Fórmula molecular C12 H18 Br6
Peso molecular (g/mol) 641.7
Sinónimo beta-Hexabromocyclododecane, beta-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5R*,6S*,9R*,10S*)-, rel-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-β-HBCD, (±)-β-Hexabromocyclododecane, β-HBCD, β-Hexabromocyclododecane, beta-Hexabromocyclododecane, beta-HBCD, beta-HBCDD, Beta-Hexabromocyclododecane
Nombre IUPAC (1R,2S,5R,6S,9R,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromociclodeceno
SMILES Br[C@@H]1CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H]1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Hexabromocyclododecane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.6509
Porcentaje de pureza >95%