Learn More
Ácido (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 16052-40-7 |
| Fórmula molecular | C11H20O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, (-)-Menthylformic Acid, (1R,3R,4S)-p-Menthane-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](C1)C(=O)O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexanocarboxílico; Ácido (-)-mentilfórmico; Ácido (1R,3R,4S)-p-mentano-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.15 |