Learn More
(1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(terc-butildimetilsililoxi)-1-metil-ciclohexano 1,2-epóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S,4R,6R)-2,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide |
| CAS | 121289-20-1 |
| Fórmula molecular | C19H40O3Si2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [[(1R,2S,4R,6R)-1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,4-diyl]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40O3Si2/c1-17(2,3)23(8,9)21-14-12-15-19(7,20-15)16(13-14)22-24(10,11)18(4,5)6/h14-16H,12-13H2,1-11H3/t14-,15-,16-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]2(C)O[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[[(1R,3R,5R,6R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-6-metil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-il]oxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 372.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.2516 |