Learn More
(1R,2S,4R)-2-Hidroxi-Alfa, Alfa,4-trimetilciclohexano metanol, TRC
Código de producto. 30390241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390241 100 mg
30389168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH296845100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92471-23-3
Fórmula molecular C10 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo [1R-(1alpha,2alpha,4beta)]-2-hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S,4R)-2-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1