Learn More
Hidrocloruro de (1R,2S,3R,4R)-2,3-dihidroxi-4-(hidroximetil)-1-aminociclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984641 5 g Frasco de vidrio 5 g
10058891 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10540732 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79200-57-0 | C6H13NO3·HCl | 183.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79200-57-0
Fórmula molecular C6H13NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 183.63
Clave InChI BLTXEPQZAMUGID-ILLHIODVSA-N
Sinónimo 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, n-4-mesityl-1,3-thiazol-2-yl benzamide, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hcl, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-am, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl cyclopentanaminium chloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxylmethyl-1-aminocyclopentan hydro-chloride, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl-cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
PubChem CID 2734536
Nombre IUPAC (1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hidroximetil)ciclopentano-1,2-diol; hidrocloruro
SMILES C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.63
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.