Learn More
(1R,2S,3R)-1-(2-quinoxalinil)-1,2,3,4-butanotetrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| CAS | 4711-06-2 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | D-Arabino-1-(2-quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O4/c15-6-10(16)12(18)11(17)9-5-13-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-5,10-12,15-18H,6H2/t10-,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,3R)-1-(quinoxalin-2-il)butano-1,2,3,4-tetraol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1 |