Learn More
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-difeniletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol |
| CAS | 23190-16-1 |
| Fórmula molecular | C14H15NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (1R,2S)-erythro-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, (1R,2S)-Diphenyl-2-aminoethanol, (1R,2S)-1,2-Diphenyl-2-aminoethanol, (1R,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, (alphaR,betaS)-beta-Amino-alpha-phenylbenzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-amino-1,2-difeniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 213.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1154 |