Learn More
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-difeniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10264834 1 g 1 g
10091084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23190-16-1 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23190-16-1
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00074960
Clave InChI GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Sinónimo 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, 1s,2r-1,2-diphenyl-2-hydroxyethylamine, pubchem5986, ksc201s9n, gejjwyzzkkksev-uonogxrcsa, erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---diphenyl-2-aminoethanol
PubChem CID 719819
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-amino-1,2-difeniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Punto de fusión 142.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2(NH2)CH2(OH)C6H5
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.