Learn More
(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropanamina (2R)-hidroxi(fenil)etanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-Mandelate |
| CAS | 376608-71-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 F2 N . C8 H8 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-(1R,2S)-compd. with 2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropanamine (1:1), Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-, compd. with (1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropanamine (1:1) (9CI), (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate, (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine (2R)-hydroxy(phenyl)ethanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H]1c2ccc(F)c(F)c2.O[C@@H](C(=O)O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropan-1-amina; ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 321.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1176 |