Learn More
(1R,2S)-(+)-10,2-Canforsultam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498096 1 g 1 g
11408106 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14133.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108448-77-7 | C10H17NO2S | 215.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108448-77-7
Fórmula molecular C10H17NO2S
Peso molecular (g/mol) 215.31
Número MDL MFCD00151762,MFCD00066271,MFCD00151762,MFCD00151762
Clave InChI DPJYJNYYDJOJNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6s,7as-8,8-dimethylhexahydro-3h-3a,6-methanobenzo c isothiazole 2,2-dioxide
PubChem CID 132274328
Nombre IUPAC 10,10-dimetil-3λ⁶-tia-4-azatriciclo[5.2.1.0¹,⁵]decano-3,3-diona
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)NC1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam
Punto de fusión 179°C to 186°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4675755
Rotación óptica +33° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.32
Porcentaje de pureza 99%