Learn More
(1R,2R)-N-(p-Toluenosulfonil)-1,2-difeniletanodiamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331999 1 g 1 g
11341999 5 g 5 g
11351999 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26061.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144222-34-4 | C21H23N2O2S | 367.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144222-34-4
Fórmula molecular C21H23N2O2S
Peso molecular (g/mol) 367.49
Número MDL MFCD02093428
Clave InChI UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
Sinónimo 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
PubChem CID 2734565
Nombre IUPAC N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-difeniletil]-4-metilbenzensulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Punto de fusión 127°C to 132°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −31° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.48
Porcentaje de pureza ≥98%