Learn More
(1R,2R)-N,N'-Dimetil-1,2-ciclohexanodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511171 1 g Frasco de vidrio 1 g
10490364 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337830010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68737-65-5 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68737-65-5
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00671527,MFCD03001702
Clave InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P
Sinónimo 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
SMILES C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(NHCH3)2
Cantidad 1 g
Rotación específica − 143.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.