Learn More
(1R,2R)-(-)-N-(4-Toluenosulfonil)-1,2-difeniletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10140662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10140662 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10140662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363685000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 130.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C21H23N2O2S
Número MDL MFCD02093428
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica − 61.50 (20.00°C c=1,CH2Cl2)
Rotación específica − 61.50
Sinónimo 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-difeniletil]-4-metilbenzensulfonamida
Peso molecular (g/mol) 367.49
PubChem CID 2734565
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación