Learn More
(1R,2R)-(-)-diaminociclohexano, TRC
Código de producto. 30352861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352861 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4160901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane
CAS 20439-47-8
Fórmula molecular C6 H14 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-, 1,2-Cyclohexanediamine, (1R-trans)-, (1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-Diaminocyclohexane, (-)-(1R,2R)Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-trans-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Aminocyclohexylamine, (1R,2R)-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-Cyclohexane-1,2-diamine, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-(-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-DACH, (R,R)-Dach, (R,R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1R,2R-trans-Cyclohexanediamine, l-trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-1R,2R-Diaminocyclohexane, trans-l-1,2-Cyclohexanediamine, trans-l-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157