Learn More
Ácido (1R,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15449715 250 mg 250 miligramos
15448917 1 g 1 g
15458917 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15449715
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52293.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 46022-05-3 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los parásitos de ácido dicarboxílico quiral con el ácido (1R,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico y el ácido boc-L-aspártico] con un espaciador de dos C dieron lugar a especies activas de CD.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 46022-05-3
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00062973
Clave InChI QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
Nombre IUPAC ácido (1R,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza ≥98%